Methyl-3,5-dichlorisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 3,5-dichloropyridine-4-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
679577-1G 679577-5G
SIAL679577-1GEA 108 EUR
SIAL679577-1G SIAL679577-5G
Methyl-3,5-dichlorisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,5-dichlorisonicotinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molecular Weight: 206,026 g/mol
MDL: MFCD06203945
CAS-Nummer: 773874-72-9