Methyl-2-chlor-6-methoxyisonicotinat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
H33438.06 H33438.14
H33438.06EA 113 EUR
H33438.06 H33438.14
Methyl-2-chlor-6-methoxyisonicotinat ≥98%
Methyl-2-chlor-6-methoxyisonicotinat
Purity: 98% CAS No.: 42521-10-8 Molecular Formula: C8H8ClNO3 Formula Weight: 201.61 Melting Point: 103-105° MDL No.: MFCD00173929
Formel: C₈H₈ClNO₃
Molecular Weight: 201.61 g/mol
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173929
CAS-Nummer: 42521-10-8