Methyl-3-aminoisonicotinat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
H34007.03 H34007.09
H34007.03EA 65.4 EUR
H34007.03 H34007.09
Methyl-3-aminoisonicotinat 97%
Methyl-3-aminoisonicotinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,20 g/mol
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02082535
CAS-Nummer: 55279-30-6