Methyl-2-hydroxyisonicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 1,2-dihydro-2-oxopyridine-4-carboxylate
PY-7078-5G PY-7078-1G
COBBPY-7078-5GEA 130 EUR
COBBPY-7078-5G COBBPY-7078-1G
Methyl-2-hydroxyisonicotinat
Methyl-2-hydroxyisonicotinat
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,1400 g/mol
MDL: MFCD09258780
CAS-Nummer: 89937-77-9