4-(Methylthio)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
279684-25G 279684-5G
SIAL279684-25GEA 206 EUR
SIAL279684-25G SIAL279684-5G
4-(Methylthio)benzonitril, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)benzonitril
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149,22 g/mol
MDL: MFCD00010381
CAS-Nummer: 21382-98-9