4-Methoxy-3-nitrobenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Nitro-4-methoxybenzonitrile
SPB07277DA SPB07277EA
MAYBSPB07277DAEA 215 EUR
MAYBSPB07277DA MAYBSPB07277EA
4-Methoxy-3-nitrobenzonitril
4-Methoxy-3-nitrobenzonitril
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molecular Weight: 178.1448 g/mol
MDL: MFCD00221439
CAS-Nummer: 33224-23-6