2-Chlor-4-formylpyridin Hydrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloroisonicotinaldehyde hydrate(contain dehydrate aldehyde)
PY-1459-1G
PY-1459-25G
PY-1459-5G
COBBPY-1459-1GEA
25.9
EUR
COBBPY-1459-1G
COBBPY-1459-25G
COBBPY-1459-5G
2-Chlor-4-formylpyridin Hydrat
2-Chlor-4-formylpyridin Hydrat
Formel:
C₆H₄ClNO·H₂O Molecular Weight: 159,57 g/mol |
MDL:
MFCD16618978 CAS-Nummer: 1228957-10-5 |