1-(2-Aminoethyl)piperidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(2-Aminoethyl)piperidine
161610050
161610250
ACRO161610050EA
43.4
EUR
ACRO161610050
ACRO161610250
1-(2-Aminoethyl)piperidin 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidin
Formel:
C₇H₁₆N₂ Molecular Weight: 128.22 g/mol Siedepunkt: 186 °C (760 mmHg) Dichte: 0.89 g/cm³ Flammpunkt: 57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006516 CAS-Nummer: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 UN: 2924 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |