1-(2-Aminoethyl)piperidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(2-Aminoethyl)piperidine
A18373.06
A18373.14
A18373.06EA
45.9
EUR
A18373.06
A18373.14
1-(2-Aminoethyl)piperidin 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidin
Purity: 98%
CAS No.: 27578-60-5
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 103469
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006516
Formel:
C₇H₁₆N₂ Molecular Weight: 128,22 g/mol Siedepunkt: 185…186 °C Dichte: 0,903 Flammpunkt: 57 °C (134 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006516 CAS-Nummer: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 ADR: 3,III |