Methyl-5-amino-2-brom-4-chlorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 5-amino-2-bromo-4-chlorobenzoate
AN-1448-5G AN-1448-1G
COBBAN-1448-5GEA 451 EUR
COBBAN-1448-5G COBBAN-1448-1G
Methyl-5-amino-2-brom-4-chlorbenzoat
Methyl-5-amino-2-brom-4-chlorbenzoat
Formel: C₈H₇BrClNO₂
Molecular Weight: 264,5037 g/mol
MDL: MFCD12546470
CAS-Nummer: 929524-50-5