Ethyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4498-5G CA-4498-25G CA-4498-1G
COBBCA-4498-5GEA 149 EUR
COBBCA-4498-5G COBBCA-4498-25G COBBCA-4498-1G
Ethyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Ethyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 199,630 g/mol
MDL: MFCD09878359
CAS-Nummer: 60064-34-8