Methyl-5-amino-2-chlorbenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate
034845.1
034845-5G
CHMP034845.1EA
0
EUR
CHMP034845.1
FLUO034845-5G
Methyl-5-amino-2-chlorbenzoat
Methyl-5-amino-2-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,6100 g/mol |
MDL:
MFCD07800315 CAS-Nummer: 42122-75-8 |