Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
B22519.06
B22519.03
B22519.06EA
71
EUR
B22519.06
B22519.03
Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat 99%
Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 84228-44-4
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 112-113°
MDL No.: MFCD01320686
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,61 g/mol Schmelzpunkt: 112…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320686 CAS-Nummer: 84228-44-4 |