Methyl-4-amino-3-nitrobenzoat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
H34348.03 H34348.09
H34348.03EA 37.5 EUR
H34348.03 H34348.09
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoat 97%
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoat
Purity: 97% CAS No.: 3987-92-6 Molecular Formula: C8H8N2O4 Formula Weight: 196.16 Melting Point: 188-191° MDL No.: MFCD00017562
Formel: C₈H₈N₂O₄
Molecular Weight: 196,16 g/mol
Schmelzpunkt: 188…191 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017562
CAS-Nummer: 3987-92-6