Methyl-3-amino-4-iodbenzoat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
B25699.03 B25699.06
B25699.03EA 43.3 EUR
B25699.03 B25699.06
Methyl-3-amino-4-iodbenzoat 97%
Methyl-3-amino-4-iodbenzoat
Purity: 97% CAS No.: 412947-54-7 Molecular Formula: C8H8INO2 Formula Weight: 277.06 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD08064225
Formel: C₈H₈INO₂
Molecular Weight: 277,06 g/mol
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08064225
CAS-Nummer: 412947-54-7