Methyl-2-amino-3-methylbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-amino-3-methylbenzoate
CA-4452-5G
CA-4452-1G
COBBCA-4452-5GEA
30.8
EUR
COBBCA-4452-5G
COBBCA-4452-1G
Methyl-2-amino-3-methylbenzoat
Methyl-2-amino-3-methylbenzoat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol |
MDL:
MFCD06200918 CAS-Nummer: 22223-49-0 EINECS: 244-847-6 |