Methyl-3-amino-4-methylbenzoat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
A15348.06
A15348.14
A15348.22
A15348.06EA
36.4
EUR
A15348.06
A15348.14
A15348.22
Methyl-3-amino-4-methylbenzoat 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
Purity: 97%
CAS No.: 18595-18-1
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2088611
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165.19 g/mol Schmelzpunkt: 113…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025206 CAS-Nummer: 18595-18-1 |