3-(3-Bromphenyl)-5-ethyl-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2516-5G
HC-2516-1G
COBBHC-2516-5GEA
460
EUR
COBBHC-2516-5G
COBBHC-2516-1G
3-(3-Bromphenyl)-5-ethyl-1,2,4-oxadiazol
3-(3-Bromophenyl)-5-ethyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O |
MDL:
MFCD12026022 CAS-Nummer: 911049-01-9 |