3-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2279-5G
HC-2279-1G
COBBHC-2279-5GEA
385
EUR
COBBHC-2279-5G
COBBHC-2279-1G
3-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₇BrN₂O |
MDL:
MFCD08087563 CAS-Nummer: 160377-57-1 |