3-(4-Bromphenyl)-5-ethyl-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6434-5G
HC-6434-1G
COBBHC-6434-5GEA
375
EUR
COBBHC-6434-5G
COBBHC-6434-1G
3-(4-Bromphenyl)-5-ethyl-1,2,4-oxadiazol
3-(4-Bromophenyl)-5-ethyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O |
MDL:
MFCD00635507 CAS-Nummer: 364743-34-0 |