3-(4-Bromphenyl)-5-(1-chlor-2-methylpropan-2-yl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6435-5G HC-6435-1G
COBBHC-6435-5GEA 595 EUR
COBBHC-6435-5G COBBHC-6435-1G
3-(4-Bromphenyl)-5-(1-chlor-2-methylpropan-2-yl)-1,2,4-oxadiazol
3-(4-Bromphenyl)-5-(1-chlor-2-methylpropan-2-yl)-1,2,4-oxadiazol
Formel: C₁₂H₁₂BrClN₂O
MDL: MFCD10699657
CAS-Nummer: 1033201-95-4