2-Fluor-5-(methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2875-5G HC-2875-1G
COBBHC-2875-5GEA 451 EUR
COBBHC-2875-5G COBBHC-2875-1G
2-Fluor-5-(methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
2-Fluor-5-(methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
Formel: C₈H₈ClF₄N
MDL: MFCD12913960
CAS-Nummer: 1187386-25-9