Methyl-3-brom-5-(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
CA-4592-5G
CA-4592-25G
CA-4592-1G
COBBCA-4592-5GEA
181
EUR
COBBCA-4592-5G
COBBCA-4592-25G
COBBCA-4592-1G
Methyl-3-brom-5-(trifluormethyl)benzoat
Methyl-3-brom-5-(trifluormethyl)benzoat
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Molecular Weight: 283.0420 g/mol |
MDL:
MFCD11847338 CAS-Nummer: 187331-46-0 |