4-[(3,4-Dichlorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-((3,4-Dichlorobenzyl)oxy)benzaldehyde
BTB09518.250 BTB09518DA
CHMPBTB09518.250EA 0 EUR
CHMPBTB09518.250 MAYBBTB09518DA
4-[(3,4-Dichlorbenzyl)oxy]benzaldehyd
4-[(3,4-Dichlorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Molecular Weight: 281.1340 g/mol
MDL: MFCD00173652
CAS-Nummer: 66742-56-1