3-Methoxy-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5578-5G BB-5578-1G BB-5578-250M
COBBBB-5578-5GEA 0 EUR
COBBBB-5578-5G COBBBB-5578-1G COBBBB-5578-250M
3-Methoxy-4-pyridinboronsäure
3-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
MDL: MFCD06801698
CAS-Nummer: 1008506-24-8