4-Methoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5108-5G
BB-5108-1G
BB-5108-250M
COBBBB-5108-5GEA
0
EUR
COBBBB-5108-5G
COBBBB-5108-1G
COBBBB-5108-250M
4-Methoxy-3-pyridinboronsäure
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₃ |
MDL:
MFCD01114676 CAS-Nummer: 355004-67-0 |