5-Methoxypyridin-3-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Methoxy-3-pyridinboronsäure
BB-5109-1G
BB-5109-5G
COBBBB-5109-1GEA
204
EUR
COBBBB-5109-1G
COBBBB-5109-5G
5-Methoxypyridin-3-boronsäure
5-Methoxypyridin-3-boronsäure
Formel:
C₆H₈BNO₃ Molecular Weight: 152,95 g/mol |
MDL:
MFCD03425977 CAS-Nummer: 850991-69-4 |