2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8520-5G
BB-8520-1G
COBBBB-8520-5GEA
0
EUR
COBBBB-8520-5G
COBBBB-8520-1G
2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäure
2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₈H₁₂BNO₃ |
MDL:
MFCD07368870 CAS-Nummer: 870521-30-5 |