5-Fluor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5259-1G
BB-5259-250M
COBBBB-5259-1GEA
0
EUR
COBBBB-5259-1G
COBBBB-5259-250M
5-Fluor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₇BFNO₃ |
MDL:
MFCD06657887 CAS-Nummer: 1043869-98-2 |