2-Fluor-6-methyl-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8412-5G
BB-8412-1G
COBBBB-8412-5GEA
0
EUR
COBBBB-8412-5G
COBBBB-8412-1G
2-Fluor-6-methyl-5-pyridinboronsäure
2-Fluor-6-methyl-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₆H₇BFNO₂ |
MDL:
MFCD03411561 CAS-Nummer: 904326-91-6 |