2-Isobutoxy-5-(trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-6238-5G
BB-6238-1G
COBBBB-6238-5GEA
884
EUR
COBBBB-6238-5G
COBBBB-6238-1G
2-Isobutoxy-5-(trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
2-Isobutoxy-5-(trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BF₃NO₃ |
MDL:
MFCD15143472 CAS-Nummer: 1218790-68-1 |