(2-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(2-Bromophenyl)acetic acid
CA-4346-25G
CA-4346-100G
COBBCA-4346-25GEA
60.9
EUR
COBBCA-4346-25G
COBBCA-4346-100G
(2-Bromphenyl)essigsäure
(2-Bromphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Molecular Weight: 215.05 g/mol Siedepunkt: 308 Schmelzpunkt: 107,5 |
MDL:
MFCD00004314 CAS-Nummer: 18698-97-0 EINECS: 242-509-2 |