Ammoniumeisen(II)sulfat 0.0028 mol/l (0.0028 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Ferroammoniumsulfat, Eisen(II)ammoniumsulfat

17097.3000 17097.4000
KRAF17097.3000EA 0 EUR
KRAF17097.3000 KRAF17097.4000
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.0028 mol/l (0.0028 N) in wässriger Lösung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR