EDTA Dinatriumsalz 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung für die Metalltitration

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz

01088.3000 01088.5000 01088.5400
KRAF01088.3000EA 30.6 EUR
KRAF01088.3000 KRAF01088.5000 KRAF01088.5400
EDTA Dinatriumsalz 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung für die Metalltitration
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR