EDTA Dinatriumsalz 0.2 mol/l (0.4 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz

01280.5000 01280.3000 01280.6000 01280.5400 01280.6400
KRAF01280.5000EA 331 EUR
KRAF01280.5000 KRAF01280.3000 KRAF01280.6000 KRAF01280.5400 KRAF01280.6400
EDTA Dinatriumsalz 0.2 mol/l (0.4 N) in wässriger Lösung
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR