EDTA Dinatriumsalz 0.0612 mol/l aqueous solution Metal_titration
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
01283.3000 01283.7000
KRAF01283.3000EA 0 EUR
KRAF01283.3000 KRAF01283.7000
EDTA Dinatriumsalz 0.0612 mol/l aqueous solution Metal_titration
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556