EDTA Dinatriumsalz 0.02 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
25036.3000 25036.4000 25036.5400
KRAF25036.3000EA 44 EUR
KRAF25036.3000 KRAF25036.4000 KRAF25036.5400
EDTA Dinatriumsalz 0.02 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3