Bromkresolgrün

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthaleinBCG

KRAF20090.0801EA 52 EUR
KRAF20090.0801 KRAF20090.0802
Bromkresolgrün
Bromkresolgrün
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Molecular Weight: 698,02 g/mol
Schmelzpunkt: 217…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR