Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Methanol Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
25065.3700 25065.4700
KRAF25065.3700EA 249 EUR
KRAF25065.3700 KRAF25065.4700
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Methanol Reag. Ph. Eur.
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1992
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable