Kaliumhydroxid 25% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
46330.AP
46330.K2
46330.K7
46330.APEA
49.3
EUR
46330.AP
46330.K2
46330.K7
Kaliumhydroxid 25% (w/v) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |