Diisobutylaluminiumhydrid 20% (w/w) 1.2 M in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DIBAL-H
201081000
201084000
201088000
201081000.EA
58.2
EUR
201081000.
201084000.
201088000.
Diisobutylaluminiumhydrid 20% (w/w) 1.2 M in Toluol, AcroSeal®
Diisobutylaluminiumhydrid
Formel:
C₈H₁₉Al Molecular Weight: 142,22 g/mol Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008928 CAS-Nummer: 1191-15-7 EINECS: 214-729-9 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear solution |
Strength | 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis) |