Chloramin T (Natriumsalz) 4 g/l in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: TosylchloramidnatriumN-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz

KRAF05279.2100EA 62.8 EUR
KRAF05279.2100 KRAF05279.3000 KRAF05279.4100 KRAF05279.3100
Chloramin T (Natriumsalz) 4 g/l in wässriger Lösung
Chloramin T (Natriumsalz)
Formel: C₇H₇ClNNaO₂S
Molecular Weight: 227,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000522
CAS-Nummer: 127-65-1
EINECS: 204-854-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR