Chloramin T (Natriumsalz) 2,817 g/l 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

16958.2100 16958.3100 16958.4100
KRAF16958.2100EA 0 EUR
KRAF16958.2100 KRAF16958.3100 KRAF16958.4100
Chloramin T (Natriumsalz) 2,817 g/l 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung
Chloramin T (Natriumsalz)
Formel: C₇H₇ClNNaO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000522
CAS-Nummer: 127-65-1
EINECS: 204-854-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR