Chloramin T (Natriumsalz) 10 g/l in wässriger Lösung für die Cyanidbestimmung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

05276.3000 05276.5000 05276.2100 05276.3100 05276.5120
KRAF05276.3000EA 0 EUR
KRAF05276.3000 KRAF05276.5000 KRAF05276.2100 KRAF05276.3100 KRAF05276.5120
Chloramin T (Natriumsalz) 10 g/l in wässriger Lösung für die Cyanidbestimmung
Chloramin T (Natriumsalz)
Formel: C₇H₇ClNNaO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000522
CAS-Nummer: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
UN: 3267
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR