Chloramin T (Natriumsalz) 28,169 g/l 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

16382.3100 16382.4100
KRAF16382.3100EA 207 EUR
KRAF16382.3100 KRAF16382.4100
Chloramin T (Natriumsalz) 28,169 g/l 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Chloramin T (Natriumsalz)
Formel: C₇H₇ClNNaO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000522
CAS-Nummer: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
UN: 3267
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR