Leitfähigkeitsstandard (25°C; KCl) gemäß EN 27888
Lieferant: Bernd Kraft
04949.3000
04950.3000
04951.3000
04953.3000
04952.3000
21586.3000
21587.3000
KRAF04949.3000EA
103
EUR
KRAF04949.3000
KRAF04950.3000
KRAF04951.3000
KRAF04953.3000
KRAF04952.3000
KRAF21586.3000
KRAF21587.3000
Leitfähigkeitsstandard (25°C; KCl) gemäß EN 27888
Standards
Leitfähigkeits-Standards
A complete range of certified control standards with values ranging from 74 to 24 800 µS/cm to meet all the requirements for electrochemical analysis.
- Standardised for 25 °C
Standards: Standards meet EN 27888.