Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat zur Synthese

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

20097.3600 20097.5600
KRAF20097.3600EA 197 EUR
KRAF20097.3600 KRAF20097.5600
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat zur Synthese
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR