Natriumdodecylsulfat (SDS) solution_SC 10%, ultrapure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Natriumlaurylsulfat, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalt, Dodecylnatriumsulfat, Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
J77504.K2 J77504.AE J77504.AP
J77504.K2EA 148 EUR
J77504.K2 J77504.AE J77504.AP
Natriumdodecylsulfat (SDS) solution_SC 10%, ultrapure
Natriumdodecylsulfat (SDS)
10% (w/v) solution of sodium dodecyl sulfate (SDS) in high purity dH2O. Solution is 0.2μm filtered and dispensed into durable, square Nalgene bottles.
A(280 nm, 3%, 1 cm): ≤ 0.1
A(230 nm, 3%, 1 cm): ≤ 0.2
Bitte beachten Note: Precipitation of SDS is not unusual. Warm gently to redissolve.
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288.38 g/mol
Dichte: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM