Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Lieferant: Hach
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
104532
104542
HACH104532EA
22.6
EUR
HACH104532
HACH104542
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1.04 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 3266 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |