Natriumthiosulfat 1/30 mol/l (1/30 N) aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit

03162.3000 03162.5000 03162.5400 03162.6000 03162.6400
KRAF03162.3000EA 86.5 EUR
KRAF03162.3000 KRAF03162.5000 KRAF03162.5400 KRAF03162.6000 KRAF03162.6400
Natriumthiosulfat 1/30 mol/l (1/30 N) aqueous solution
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR